Learn More
Cytiva XK-Chromatographieröhrchen aus Borosilikatglas
Kann in wässrigen Lösungen und fast allen organischen Lösungsmitteln verwendet werden, die üblicherweise in der Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen zum Einsatz kommen
159.00 CHF - 575.00 CHF
Spezifikation
Typ | XK Säulenröhrchen: |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 4 °C |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 60 °C |
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gesamtlänge (metrisch) | Zur Verwendung mit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10069619
|
Cytiva
19-0115-01 |
100 cm | 16/100 Säulen |
441.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10281850
|
Cytiva
19-0315-01 |
20 cm | 16/20 Säulen |
159.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10567660
|
Cytiva
19-0113-01 |
40 cm | 16/40 Säulen |
198.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10378659
|
Cytiva
19-0114-01 |
70 cm | 16/70 Säulen |
299.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10723062
|
Cytiva
19-0147-01 |
100 cm | 26/100 Säulen |
575.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10860911
|
Cytiva
19-0145-01 |
40 cm | 26/40 Säulen |
303.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10079619
|
Cytiva
19-0146-01 |
70 cm | 26/70 Säulen |
447.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10753442
|
Cytiva
19-0509-01 |
400 cm | 50/100 Säulen |
540.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10763442
|
Cytiva
19-0525-01 |
60 cm | 50/60 Säulen |
345.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10545010
|
Cytiva
19-1326-01 |
30 cm | 50/30 Säulen |
309.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10536730
|
Cytiva
18-1000-84 |
20 cm | 26/20 Säulen |
193.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10516740
|
Cytiva
18-1000-85 |
20 cm | 50/20 Säulen |
210.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit vielen organischen Lösungsmitteln, außer chlorierten Kohlenwasserstoffen, Aceton und anderen Ketonen, aliphatischen Estern und Phenol
- Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
Spezifikation
XK Säulenröhrchen: | |
Borosilikatglas | |
4 °C | |
60 °C |