Learn More
Cytiva XK-Chromatographieröhrchen aus Borosilikatglas
Kann in wässrigen Lösungen und fast allen organischen Lösungsmitteln verwendet werden, die üblicherweise in der Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen zum Einsatz kommen
Marke: Cytiva 19-0113-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit vielen organischen Lösungsmitteln, außer chlorierten Kohlenwasserstoffen, Aceton und anderen Ketonen, aliphatischen Estern und Phenol
- Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
Spezifikation
16/40 Säulen | |
16 mm | |
Borosilikatglas | |
60 °C |
XK Säulenröhrchen: | |
40 cm | |
4 °C |