Learn More
Cytiva XK-Chromatographieröhrchen aus Borosilikatglas
Kann in wässrigen Lösungen und fast allen organischen Lösungsmitteln verwendet werden, die üblicherweise in der Flüssigkeitschromatographie von Makromolekülen zum Einsatz kommen
Marke:  Cytiva 19-0509-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10753442
  • 540.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit vielen organischen Lösungsmitteln, außer chlorierten Kohlenwasserstoffen, Aceton und anderen Ketonen, aliphatischen Estern und Phenol
  • Lösungen, die mehr als 10 % NaOH, 10 % HCl, andere starke Mineralsäuren oder 5 % Essigsäure enthalten, sollten nicht verwendet werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
50/100 Säulen
50 mm
Borosilikatglas
60 °C
XK Säulenröhrchen:
400 cm
4 °C