Learn More
KGW Isotherm™ Entsorgungskannen mit Einsatz aus Borosilikatglas
589.00 CHF - 635.00 CHF
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10751962
|
KGW Isotherm™
1625 |
E0 |
589.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10322711
|
KGW Isotherm™
1621 |
E1 |
635.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Zum Lagern und Transportieren von aggressiven Abfallstoffen im Labor.Hohe Standfestigkeit
Aus Borosilikatglas 3.3
Der SCHOTT DURAN™-Glaseinsatz ist resistent gegen fast alle Chemikalien. Gemäss DIN 12111, 12116, 52322 erfüllt das Glas die Bedingungen der
Hydrologischen Klasse 1
Säureklasse 1
Laugenklasse 2
Die Glasoberfläche wird nur angegriffen von
Fluss-Säure
Erhitzter Phosphorsäure
Alkalischen Lösungen (hochkonzentriert)
Ausstattung serienmässig:
Schraubverschluss
Überdrucksicherung
Tragebügel
Glaseinsatz
Rot beschichtete Umhüllung
Gefahrengut-Aufkleber
Typ: E 0
Volumen: 4L
Gewicht: 3,5kg