Learn More
KGW Isotherm™ Entsorgungskannen mit Einsatz aus Borosilikatglas
Marke:  KGW Isotherm™ 1625
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10751962
Beschreibung
Beschreibung
Zum Lagern und Transportieren von aggressiven Abfallstoffen im Labor.
Hohe Standfestigkeit
Aus Borosilikatglas 3.3
Der SCHOTT DURAN™-Glaseinsatz ist resistent gegen fast alle Chemikalien. Gemäss DIN 12111, 12116, 52322 erfüllt das Glas die Bedingungen der
Hydrologischen Klasse 1
Säureklasse 1
Laugenklasse 2
Die Glasoberfläche wird nur angegriffen von
Fluss-Säure
Erhitzter Phosphorsäure
Alkalischen Lösungen (hochkonzentriert)
Ausstattung serienmässig:
Schraubverschluss
Überdrucksicherung
Tragebügel
Glaseinsatz
Rot beschichtete Umhüllung
Gefahrengut-Aufkleber
Typ: E 0
Volumen: 4L
Gewicht: 3,5kg
Spezifikation
Spezifikation
E0