Learn More
KGW Isotherm™ Entsorgungskannen mit Einsatz aus Borosilikatglas
Marke:  KGW Isotherm™ 1621
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10322711
  • 635.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Zum Lagern und Transportieren von aggressiven Abfallstoffen im Labor.
Hohe Standfestigkeit
Aus Borosilikatglas 3.3
Der SCHOTT DURAN™-Glaseinsatz ist resistent gegen fast alle Chemikalien. Gemäss DIN 12111, 12116, 52322 erfüllt das Glas die Bedingungen der
Hydrologischen Klasse 1
Säureklasse 1
Laugenklasse 2
Die Glasoberfläche wird nur angegriffen von
Fluss-Säure
Erhitzter Phosphorsäure
Alkalischen Lösungen (hochkonzentriert)
Ausstattung serienmässig:
Schraubverschluss
Überdrucksicherung
Tragebügel
Glaseinsatz
Rot beschichtete Umhüllung
Gefahrengut-Aufkleber
Typ: E 1
Volumen: 8L
Gewicht: 4,5kg
Spezifikation
Spezifikation
E1