Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE, Skala
Die Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb-Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen und Skala eignen sich für Flüssig-Flüssig-Extraktionen verwendet, um die Bestandteile von eine Mischung in nicht mischbare Lösungsmittelphasen unterschiedlicher Dichte zu trennen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04016173
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11846164
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit NS-Buchse und PE-Stopfen
  • Mit PTFE-Stopfen
  • Mit Schraubgewindehalterung
  • Mit Skala (ungefähres Volumen/ml)
  • Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Spezifikation
2000 ml
Borosilikatglas
Polyethylen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit Stopfen aus PTFE, Skala > Kapazität: 2000 ml