Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen
Für Flüssig-Flüssig-Extraktionen zur Trennung von Bestandteilen. Lenz Laborglasinstrumente™ Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Stopfen werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Brand:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04014149
 View more versions of this product
Product Code. 10633161
  • 101.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Ohne Skala
  • Mit NS-Fassung und PE-Stopfen
  • Mit Gewindearretierung
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Specifications
Specifications
250 ml
Borosilikatglas
2/Packung
Polyethylen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Lenz Laborglasinstrumente™ Squibb Scheidetrichter aus Borosilikatglas mit PTFE-Stopfen > Kapazität: 250 ml