Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
Marke: Kimble Chase™ 60931-6
Beschreibung
- Einfarbiger Deckel
- Labor-Großpackungen
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
24mL | |
576 | |
144 |