Learn More
Heidolph Instruments Edelstahlsensor für EKT Hei-Con Magnetrührer
Für den Einsatz mit ekt Hei-Con Magnetrührern
Marke:  Heidolph Instruments 509-88000-00
Artikelnummer. 10019070
  • 564.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einsatz mit ekt Hei-Con Magnetrührern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 1.400 U/min
0.1 in.
8.3 in.
Hei-PLATE Mix 'n' Heat Core
EKT Hei-Con
Rührer mit Kontaktthermometer
Digital
3,5 mm
210 mm
Kabel und Edelstahl-Temperatursensor
-80°C to +350°C
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Heidolph Instruments Edelstahlsensor für EKT Hei-Con Magnetrührer > Edelstahlsensor