Learn More
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas
Die kurzen Flachbodenfläschchen sind ideal für die Lagerung trockener Substanzen.
Marke: Kimble Chase™ 60931-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einfarbiger Deckel
- Labor-Großpackungen
- Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas in Erfüllung der Anforderungen nach USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B
Spezifikation
4mL | |
1440 | |
144 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Flachbodenfläschchen aus Borosilikatglas > Kapazität: 4 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur