Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Roller Bottle
Alle ansehen Wheaton Science Products Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3450 mL
4230 mL
Beschreibung
Die Gefäße werden nach genauen Toleranzen gefertigt, um eine höhere Zellausbeute zu erzielen. Das Glas wird speziell nach optischer Klarheit, Glätte der Innenoberfläche und Abwesenheit von Glasfehlern ausgewählt. Der Halsbereich ist spitz zulaufend, um die Reinigung zu erleichtern. Die Glaswanddicke beträgt 2. 6mm. (2,01 m) Gefäße und tiefgezogene 38-415-Schraubkappen können autoklaviert werden. Die Kappen verfügen über weiße Styrol-Butadien-Gummieinlagen. Nominaler Halsdurchmesser 29 mm. Wheaton-33™ Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen (entspricht ASTM Typ I Klasse A und USP Typ I). Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 4 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3450 mL |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 29mm |
Enthält | Mit einer tiefgezogenen schwarzen 38-415-Schraubkappe aus Phenolharz mit weißer Styrol-Butadien-Gummieinlage |
Material | Borosilikatglas |
Länge (metrisch) | 480mm |
Anzahl pro Packung | 4Pack |
Menge | 4Pack |
Farbe des Schraubverschlusses | Schwarz |
Material des Schraubverschlusses | Phenolisch |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Borosilicate Glass Roller Bottle >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur