Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1
Aus Borosilikatglas. Die rechteckigen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
3.00 CHF - 12.79 CHF
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Rechteck
Material Kalknatronglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dicke (metrisch) Länge (metrisch) Breite (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12343128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS22226
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 22 mm 26 mm
4.65 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12353128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS22232
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 22 mm 32 mm
3.28 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12363128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS22240
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 22 mm 40 mm
4.10 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12373128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS22250
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 22 mm 50 mm
12.79 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12383138
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS02250
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) 22 mm 50 mm
4.75 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12393128
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS22432
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 24 mm 32 mm
3.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11348503
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS22440
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) 24 mm 40 mm
3.15 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12303148
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
MCS02450
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) 24 mm 50 mm
5.15 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Rechteckige Form
  • Erhältlich in zahlreichen Größen
  • Zur Vermeidung von Bruch in Kunststoffboxen verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Rechteck
Kalknatronglas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1