Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche aus Borosilikatglas ohne Kopf
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen ohne Aufsatz werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
26.00 CHF - 37.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Typ | Gaswaschflasche ohne Kopf |
Enthält | Buchse |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Höhe (metrisch) | 200 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10548681
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515037 |
100 ml |
26.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10444491
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515049 |
250 ml |
29.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10130391
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05515058 |
500 ml |
37.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596, ohne Kopf
- Mit Hülse NS 29/32
- In einer Auswahl an Kapazitäten lieferbar
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Buchse | |
200 mm | |
1er-Packung |
Gaswaschflasche ohne Kopf | |
NS 29/32 | |
DIN 12463 |