Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche aus Borosilikatglas ohne Kopf
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen ohne Aufsatz werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05515058
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10130391
  • 37.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Nach DIN 12596, ohne Kopf
  • Mit Sockel NS 29/32
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Gaswaschflasche ohne Kopf
NS 29/32
DIN 12463
Borosilikatglas
Buchse
200 mm
1/Packung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche aus Borosilikatglas ohne Kopf > Kapazität: 500 ml