Learn More
PURUS™ CleanImage Premier Reinraumpapier
Reinraumpapier, das sich durch seine hervorragende Bedruckbarkeit auszeichnet. Für das Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen bietet das PURUS™ Reinraumpapier eine hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung und ist zudem recyclingfähig.
Marke: PURUS™ PCIW 1081C
Beschreibung
- Firmeneige Bindungstechnologie
- Geeignet für ISO 4 bis 6 Reinräume (Klasse 10 bis Klasse 1000)
- Hergestellt in einem ISO 4 Reinraum (Klasse 10)
- Recyclebar Hervorragende Bedruckbarkeit und Wärmetonerhaftung
Compliance
Geeignet für ISO 4 bis 6 (Klasse 10 bis Klasse 1000)
Spezifikation
Polyethylen | |
11,7 Zoll | |
Weiß | |
210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll) | |
Schreiben, Drucken und Fotokopieren in Reinraumumgebungen | |
Ja | |
250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Stk. | |
22 lb. |
Nein | |
8,3 Zoll | |
Weiß | |
Autoklavierbar | |
Lückenlos | |
Reinraumpapier | |
A4. | |
80 gsm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
UT0295 | Konformitätsbescheinigung | 07/04/2025 | PCIW 1081C |