Learn More
Thermo Scientific™ MgCl2 (Magnesiumchlorid) (25 mM)
Anpassen von Magnesiumkonzentrationen zum Optimieren Ihrer PCR und enzymatischen Reaktionen mit der Thermo Scientific™ 25 mM MgCl2-Lösung.
Marke:  Thermo Scientific™ R0971
28.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10690471
  • 43.10 CHF / 4 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
25 mM MgCl2 ist eine wässrige Lösung aus 0,22 m membrangefiltertem Magnesiumchlorid, das zur Optimierung der Magnesium-Ionenkonzentration in der PCR mit Taq DNA-Polymerase, DreamTaq DNA-Polymerase, Maxima Heißstart Taq DNA-Polymerase, TrueStart Heißstart Taq DNA-Polymerase, langem PCR Enzym-Mix und Phire Heißstart II DNA-Polymerase verwendet wird.
Besondere Eigenschaften
  • Frei von Endo- bzw. Exodeoxyribonukleasen, Ribonukleasen und Phosphatasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Magnesiumchlorid
25 mM
MgCl2 (Magnesiumchlorid)
Wet or Dry Ice
Enthält:
• 4 × 1,25 ml 25 mM MgCl2
Bei –20 °C lagern.
Hot-start PCR
4 x 1,25 ml
Flüssig
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2801615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0971
Chargennummer2830557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR0971
Chargennummer2897108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog NumberR0971
Chargennummer2945901 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR0971
Chargennummer3008801 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR0971
Aktionen
Aktionen
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
    Tage
    17
    Stunden
    2
    Minuten
    33
    Sekunden
    30
    Neues Angebot
    Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ MgCl2 (Magnesiumchlorid) (25 mM) > 4 x 1,25 ml