Learn More
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit austauschbarer Fritte
Marke: Kimble Chase™ 422230-5020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Ionenaustausch-Chromatographie | |
20 mm | |
Typ I | |
500 mm | |
Mit herausnehmbarer Frittenscheibe |
1 Each | |
Chromatographiesäule | |
150 mL | |
Borosilikatglas |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kimble Chase™ Chromatographiesäule aus Borosilikatglas mit austauschbarer Fritte > Säulenkapazität:Gehäuse 150mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur