missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ CHROMATOGRAPHIESAEULE 19X500MM
Marke: Kimble Chase™ 17800-19500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Ionenaustausch-Chromatographie | |
0 bis 100 °C | |
Chromatographiesäule | |
135 mL | |
Borosilikatglas |
Je 1 | |
19 mm | |
Typ I | |
500 mm | |
Mit Absperrhahneinheit aus PTFE |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Kimble Chase™ CHROMATOGRAPHIESAEULE 19X500MM > Säulenkapazität:Gehäuse 135mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur