Learn More
Bortrifluorid-Dihydrat, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
58.64 CHF - 187.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13319-75-0 |
---|---|
Summenformel | BF3H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 103.84 |
MDL-Nummer | MFCD00149901 |
InChI-Schlüssel | MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058 |
PubChem CID | 61591 |
IUPAC-Name | Trifluorboran;dihydrat |
SMILES | O.O.FB(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10581875
|
Thermo Scientific Acros
388711000 |
100 mL | Glasflasche |
58.64 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10539423
|
Thermo Scientific Acros
388715000 |
500 mL | Glasflasche |
187.94 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-SäureChemische Identifikatoren
13319-75-0 | |
103.84 | |
MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N | |
61591 | |
O.O.FB(F)F |
BF3H4O2 | |
MFCD00149901 | |
boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058 | |
Trifluorboran;dihydrat |
Spezifikation
58°C to 60°C (1.5mmHg) | |
6°C | |
Farblos bis hellgelb | |
65.0 to 66% | |
BF3·2H2O | |
boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058 | |
MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N | |
Trifluorboran;dihydrat | |
61591 | |
65% (BF3) | |
1.642 |
Boron trifluoride dihydrate | |
13319-75-0 | |
Flüssigkeit | |
BF3H4O2 | |
MFCD00149901 | |
Solubility in water: miscible | |
O.O.FB(F)F | |
103.84 | |
103.85 | |
Confirmed | |
1.6420g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P-Satz
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr