Learn More
Bortrifluorid-Dihydrat, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10581875
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bortrifluorid-Dihydrat, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581875
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10581875
Marke: Thermo Scientific Acros 388711000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13319-75-0 | BF3H4O2 | 103.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13319-75-0
Summenformel BF3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 103.84
MDL-Nummer MFCD00149901
InChI-Schlüssel MJCYPBSRKLJZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trifluoride dihydrate, boron fluoride dihydrate, borane, trifluoro-, dihydrate, trifluoroborane dihydrate, bf3.2h2o, bf3 dihydrate, bortrifluorid dihydrat, borontrifluoride dihydrate, dsstox_cid_13264, dsstox_rid_79058Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61591
IUPAC-Name Trifluorboran;dihydrat
SMILES O.O.FB(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 58°C to 60°C (1.5mmHg)
Chemischer Name oder Material Boron trifluoride dihydrate
Schmelzpunkt 6°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Prozentgehaltsbereich 65.0 to 66%
Strukturformel BF3·2H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible
Formelmasse 103.85
Reinheit (%) 65% (BF3)
Identifizierung Confirmed
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.642
Dichte 1.6420g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0422150 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2023 Catalog Number388711000,388715000
ChargennummerA0448220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number388711000,388715000
ChargennummerA0325839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number388711000,388715000
Name des Produkts
Bortrifluorid-Dihydrat, 65 % BF3, Thermo Scientific Chemicals >