Learn More
Bortrichlorid, 1 M-Lösung in Hexan, gemischte Isomere, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-34-5 | BCl3 | 117.16 g/mol
70.50 CHF - 252.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10294-34-5 |
---|---|
Summenformel | BCl3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 117.16 |
MDL-Nummer | MFCD00011313 |
InChI-Schlüssel | FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas |
PubChem CID | 25135 |
IUPAC-Name | Trichlorboran |
SMILES | ClB(Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15418215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32833.AE |
100 mL |
70.50 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15428215
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32833.AP |
500 mL |
252.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEin mildes, selektives Kombinationsreagenz für die Spaltung von primären Alkylarylethern. Bortrichlorid ist ein selektives Demethylierungsmittel. Zur Vorbereitung von Methylestern aus Fettsäuren und zur Umesterung von Triglyceriden. Wird hauptsächlich als Halbleiter-Silizium-Dotierungsquelle oder als organischer Synthesekatalysator verwendet, auch zur Herstellung von hochreinem Bor oder organischem Bor.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Hitze fernhalten. Instabil. Lagerung bei 2–8° C.
Chemische Identifikatoren
10294-34-5 | |
117.16 | |
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N | |
25135 | |
ClB(Cl)Cl |
BCl3 | |
MFCD00011313 | |
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas | |
Trichlorboran |
Spezifikation
Boron trichloride | |
10294-34-5 | |
BCl3 | |
UN3286 | |
Reacts with water. | |
ClB(Cl)Cl | |
117.16 | |
117.17 | |
Moisture sensitive; May form a precipitate |
mixed isomers | |
BCl3 | |
MFCD00011313 | |
boron trichloride, borane, trichloro, boron chloride, trichloroboron, borontrichloride, chlorure de bore french, unii-k748471rag, hsdb 326, boron trichloride un1741 poison gas | |
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N | |
Trichlorboran | |
25135 | |
1M soln. in hexanes | |
0.738 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H225-H300-H331-H304-H361-H373-H314-H336
Highly flammable liquid and vapor.
Fatal if swallowed.
Toxic if inhaled.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P331-P363-P372-P374-P380-P501c
H225-H300+H330-H314-H318-H361-H373-X
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:I
missing translation for 'einecsNumber' : 233-658-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern
- Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Boron trichloride