Learn More
Bortrichlorid, 1 M-Lösung in Hexan, gemischte Isomere, Thermo Scientific Chemicals
Description
A mild, selective combination reagent for the cleavage of primary alkyl aryl ethers. Boron trichloride is a selective demethylating agent. For preparing methyl esters of fatty acids and for transesterification of triglycerides. Mainly used as semiconductor silicon doping source or organic synthesis catalyst, also used for making high purity boron or organic boron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ein mildes, selektives Kombinationsreagenz für die Spaltung von primären Alkylarylethern. Bortrichlorid ist ein selektives Demethylierungsmittel. Zur Vorbereitung von Methylestern aus Fettsäuren und zur Umesterung von Triglyceriden. Wird hauptsächlich als Halbleiter-Silizium-Dotierungsquelle oder als organischer Synthesekatalysator verwendet, auch zur Herstellung von hochreinem Bor oder organischem Bor.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser, Feuchtigkeit und Hitze fernhalten. Instabil. Lagerung bei 2–8° C.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Boron trichloride |
Namenshinweis | mixed isomers |
Menge | 100 mL |
Strukturformel | BCl3 |
UN-Nummer | UN3286 |
Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
Formelmasse | 117.17 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M soln. in hexanes |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive; May form a precipitate |
Dichte | 0.738 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10251475 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | H32833.AP,H32833.AE |
10241849 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | H32833.AP,H32833.AE |
10246572 | Analysenzertifikat | 17/05/2023 | H32833.AE |
10245667 | Analysenzertifikat | 09/02/2023 | H32833.AP,H32833.AE |
10182298 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H32833.AP,H32833.AE |
Safety and Handling
- Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hexane, Boron trichloride