Learn More
Bortribromid, 1 M-Lösung in Methylenchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron tribromide |
Namenshinweis | 1M Solution in Methylene Chloride |
CAS | 10294-33-4, 75-09-2 |
Farbe | Gelb bis Braun |
Physikalische Form | Lösung |
Menge | 800 mL |
Summenformel | BBr3 |
Strukturformel | BBr3 |
MDL-Nummer | MFCD00011312 |
Fieser | 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
A0469923 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 198900100,198908000,198901000 |
A0468183 | Analysenzertifikat | 03/12/2024 | 198900100,198908000,198901000 |
A0463732 | Analysenzertifikat | 12/06/2024 | 198900100,198908000,198901000 |
A0463733 | Analysenzertifikat | 12/06/2024 | 198900100,198908000,198901000 |
A0456186 | Analysenzertifikat | 08/09/2023 | 198900100,198908000,198901000 |
Sicherheit und Handhabung
- Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.