Learn More
Bor-Tribromid, 1 M-Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 427108000
834.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10336774
  • 838.17 CHF / 800 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Spezifikation
Bor-Tribromid
800 mL
BBr3
15,1349
Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
BrB(Br)Br
250.52
250.52
1.467
10294-33-4, 75-09-2
BBr3
MFCD00011312
boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Tribromboran
25134
AcroSeal™ Glasflasche
1.4670g/mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bor-Tribromid, 1 M-Lösung in Methylenchlorid, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 800 ml; AcroSeal Glasflasche