Learn More
Bor-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml B in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 195861000
27.57 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10154260
  • 27.75 CHF / 100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Boron standard solution
7440-42-8
B
MFCD00134034 MFCD00151272
Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser.
[B]
10.81
100 mL
10.81
Kunststoffflasche
Lösung
997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
14, 1343
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Bor
5462311
CHEBI:27560
AAS
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bor-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml B in Wasser, Thermo Scientific Chemicals > 100 ml-Kunststoffflasche