Learn More
Bor-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml B in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
27.03 CHF - 87.03 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron standard solution |
---|---|
Konzentration | 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C) |
CAS | 7440-42-8 |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Summenformel | B |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10154260
|
Thermo Scientific Acros
195861000 |
100 mL | Kunststoffflasche |
27.03 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10504141
|
Thermo Scientific Acros
195865000 |
500 mL | Kunststoffflasche |
87.03 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die AtomadsorptionsspektroskopieSpezifikation
Boron standard solution | |
7440-42-8 | |
B | |
14, 1343 | |
[B] | |
10.81 | |
CHEBI:27560 | |
AAS | |
Lösung |
997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C) | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00134034 MFCD00151272 | |
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N | |
Bor | |
5462311 | |
10.81 | |
Löslichkeit in Wasser: löslich in Wasser. |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-151-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse ED7350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.