Learn More
Bornitrid, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
135.00 CHF - 423.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-Name Boranimin
SMILES B=N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11348568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040607.04
2 g
135.00 CHF
2 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11338568
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
040607.09
10 g
423.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Boron nitride is used as polymorph, cosmetics, paints, dental cements, and pencil leads. It is also used in xerographic process and laser printers as a charge leakage barrier layer of the photo drum, fillers, processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
Gehäuse H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Bornitrid, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals