Learn More
Bornitrid, weißes Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Boron nitride is used as polymorph, cosmetics, paints, dental cements, and pencil leads. It is also used in xerographic process and laser printers as a charge leakage barrier layer of the photo drum, fillers, processing aids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Boron nitride |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 24.82 |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 3.48 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y22C036 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040607.04,040607.09 |
D10R020 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 040607.04,040607.09 |
G02P13 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040607.04,040607.09 |
D12R022 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040607.04,040607.09 |
S06F044 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 040607.04,040607.09 |