Learn More
Bornitrid, flüssig, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
53.50 CHF - 397.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Summenformel | BN |
Molekulargewicht (g/mol) | 24.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011317 |
InChI-Schlüssel | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
PubChem CID | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
SMILES | B=N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11355188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044086.18 |
50 g |
53.50 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11335188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044086.30 |
250 g |
138.00 CHF
250 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11345188
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044086.A1 |
1 kg |
397.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Boron nitride is used as a lubricant and an additive to cosmetic products. It is also used in parts of high-temperature equipment, nanotechnology, polymorph. It is also used in used in xerographic process and laser printers. It is also used in fiberglass, ceramics, wood preservative, nuclear application and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
B=N |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 |
Spezifikation
Boron nitride | |
Flüssig | |
MFCD00011317 | |
Soluble in water (slightly soluble) at 20°C,and water (soluble) at 95°C. | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Boranilidyneamin | |
66227 |
Sicherheit und Handhabung
H301-H332:Giftig bei Verschlucken.Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen