Learn More
Bornitrid, flüssig, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11355188
Zum Warenkorb hinzufügen
Bornitrid, flüssig, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355188
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Artikelnummer. 11355188
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044086.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Boron nitride is used as a lubricant and an additive to cosmetic products. It is also used in parts of high-temperature equipment, nanotechnology, polymorph. It is also used in used in xerographic process and laser printers. It is also used in fiberglass, ceramics, wood preservative, nuclear application and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-11-5
Summenformel BN
Molekulargewicht (g/mol) 24.82
MDL-Nummer MFCD00011317
InChI-Schlüssel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMILES B=N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boron nitride
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (slightly soluble) at 20°C,and water (soluble) at 95°C.
IUPAC-Name Boranilidyneamin
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX27J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number044086.30,044086.18,044086.A1
ChargennummerZ12I030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number044086.30,044086.18,044086.A1
ChargennummerT06I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2022 Catalog Number044086.30,044086.18,044086.A1
ChargennummerY10H062 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044086.30,044086.18,044086.A1
ChargennummerU04C035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044086.30,044086.18,044086.A1
Name des Produkts
Bornitrid, flüssig, Thermo Scientific Chemicals >