Learn More
Thermo Scientific Chemicals Borsäure, molekularbiologische Qualität, 99.5 % min. Artikelnummer.: 15408739
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Borsäure, molekularbiologische Qualität, 99.5 % min.
Artikelnummer. 15408739
5kg
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
5kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Artikelnummer. 15408739
Marke: Thermo Scientific Chemicals J67419.A7
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Used to promote amidations of carboxylic acids and amines in catalytic amounts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric acid
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt ∼185 °C (Zersetzung)
Dichte 1,435 g/mL
Geruch Geruchsneutral
Menge 5kg
Physikalische Form Pulver
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Molekularbiologie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW22J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberJ67419.A7,J67419.36,J67419.A1
ChargennummerU28J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberJ67419.A7,J67419.36,J67419.A1
ChargennummerU28J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog NumberJ67419.A7,J67419.36,J67419.A1
ChargennummerM23J028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberJ67419.A7,J67419.36,J67419.A1
ChargennummerU15I044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog NumberJ67419.A7,J67419.36,J67419.A1
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Borsäure, molekularbiologische Qualität, 99.5 % min. >