Learn More
Borsäure, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer, Lewis-Säure
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Boric acid |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | DNAse, RNAse and Protease Free |
Schmelzpunkt | 169,0 °C |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 50 ppm |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
Menge | 1kg |
Strukturformel | H3BO3 |
Physikalische Form | Pulver |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Borsäure, 99.5 %, für die Molekularbiologie, DNAse-, RNase- und Protease-frei, Thermo Scientific Chemicals >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction