Learn More
Borsäure (kristallin/Elektrophorese), Fisher BioReagents
43.50 CHF - 49.05 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-35-3 |
---|---|
Summenformel | BH3O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 61.83 |
MDL-Nummer | MFCD00011337 |
InChI-Schlüssel | KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigen |
PubChem CID | 7628 |
ChEBI | CHEBI:33118 |
IUPAC-Name | Borsäure |
SMILES | OB(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10522595
|
Fisher BioReagents
BP168-500 |
500g | Glasflasche |
43.50 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10011083
|
Fisher BioReagents
BP168-1 |
1kg | Poly-Flasche |
49.05 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses hochreine Elektrophoresereagenz wird bei der Herstellung von Tris/Borat/EDTA-Elektrophoresepuffern verwendet.Chemische Identifikatoren
10043-35-3 | |
61.83 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
7628 | |
Borsäure |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeMehr anzeigen | |
CHEBI:33118 | |
OB(O)O |
Spezifikation
Boric Acid | |
Weiß | |
169 °C | |
Test bestanden | |
2,7 mbar bei 20 °C | |
≥99 % | |
Pulver/Feststoff | |
15, 1339 | |
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N | |
Borsäure | |
7628 | |
61.83 | |
Elektrophorese |
3,8 bis 4,8 | |
10043-35-3 | |
Max. 0,001% | |
Max. 0,05% | |
DNase-Free | |
BH3O3 | |
MFCD00011337 | |
orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe | |
OB(O)O | |
61.83 | |
CHEBI:33118 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
ACHTUNG!
Emergency Overview
May impair fertility. Irritating to eyes and skin. May cause irritation of respiratory tract. May cause central nervous system effects. Ingestion may cause gastrointestinal irritation, nausea, vomiting and diarrhea. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:1
Recommended Storage : RT
- Boric acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.