Learn More
Borsäure (kristallin/Elektrophorese), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10522595
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Borsäure (kristallin/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10522595
500g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500g
1kg
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10522595
Marke: Fisher BioReagents BP168500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses hochreine Elektrophoresereagenz wird bei der Herstellung von Tris/Borat/EDTA-Elektrophoresepuffern verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10043-35-3
Summenformel BH3O3
Molekulargewicht (g/mol) 61.83
MDL-Nummer MFCD00011337
InChI-Schlüssel KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufe
PubChem CID 7628
ChEBI CHEBI:33118
IUPAC-Name Borsäure
SMILES OB(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Boric Acid
pH 3,8 bis 4,8
Farbe Weiß
Schmelzpunkt 169 °C
Schwermetalle (als Pb) Max. 0,001%
Identifizierung Test bestanden
Nichtflüchtige Stoffe Max. 0,05%
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 2,7 mbar bei 20 °C
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-Free
Prozentgehaltsbereich ≥99 %
Menge 500g
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Merck Index 15, 1339
Formelmasse 61.83
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boric acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Borsäure (kristallin/Elektrophorese), Fisher BioReagents >