Learn More
Boran-Methyl-Sulfid-Komplex, 2 M in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 186968000
413.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12644947
  • 415.07 CHF / 800 Milliliter
Verfügbar ab: 26-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Borane dimethyl sulfide complex
800 mL
(CH3)2S·BH3
7°C
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
B.CSC
75.96
75.95
0.856
13292-87-0, 108-88-3
C2H9BS
MFCD00013189
15,1336
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Boron;Methylsulfanylmethan
9833925
AcroSeal™ Glasflasche
0.8560g/mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0425593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number186961000,186968000
ChargennummerA0425593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog Number186961000,186968000
ChargennummerA0394746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number186961000,186968000
ChargennummerA0423050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/09/2020 Catalog Number186961000,186968000
ChargennummerA0400691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2020 Catalog Number186961000,186968000
Name des Produkts
Boran-Methyl-Sulfid-Komplex, 2 M in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals > 800 ml; AcroSeal Glasflasche