Learn More
Boran-Methyl-Sulfid-Komplex, 2 M in Toluol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Marke: Thermo Scientific Acros 186961000
94.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzSpezifikation
Borane dimethyl sulfide complex | |
100 mL | |
(CH3)2S·BH3 | |
7°C | |
dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms | |
B.CSC | |
75.96 | |
75.95 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
0.8560g/mL |
13292-87-0, 108-88-3 | |
C2H9BS | |
MFCD00013189 | |
15,1336 | |
RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N | |
Boron;Methylsulfanylmethan | |
9833925 | |
1.90 to 2.20 M | |
0.856 |
Sicherheit und Handhabung
- Borane-methyl sulfide complex, 2M solution in Toluene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0425593 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 186961000,186968000 |
A0425593 | Analysenzertifikat | 12/01/2024 | 186961000,186968000 |
A0394746 | Analysenzertifikat | 15/12/2022 | 186961000,186968000 |
A0423050 | Analysenzertifikat | 29/09/2020 | 186961000,186968000 |
A0400691 | Analysenzertifikat | 24/09/2020 | 186961000,186968000 |