Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert.
311.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle |
---|---|
Gelanteil (%) | 10 % |
Gelgröße | Mini |
Gel Thickness | 1,0 mm |
Geltyp | Bis-Tris Plus |
Benötigt: Mini Gel Tank (Herst.- Nr. A25977)
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Wells | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15324594
|
Invitrogen™
NW00100BOX |
10-Well |
311.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15334594
|
Invitrogen™
NW00102BOX |
12-Well |
311.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15344594
|
Invitrogen™
NW00105BOX |
15-Well |
311.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15354594
|
Invitrogen™
NW00107BOX |
17-Well |
311.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie auch Bolt Bis-Tris Plus-Gele, um im Laboralltag bei der Proteintrennung optimale Ergebnisse zu erzielen.
Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und 4–12 %-Gradient. Die Gele können mit Bolt MES oder MOPS SDS-Laufpuffer verwendet werden, um verschiedene Trennbereiche zu erhalten. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bestehen aus einem neutralen pH-Wert-gepufferten Polyacrylamid-Gel (pH 6,4) mit einem Arbeits-pH-Wert von etwa 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind zudem in vier unterschiedlichen Well-Formaten erhältlich: 10, 12, 15 und 17 Wells.
• Optimierte Laufbedingungen: Proteintrennung bei konstanter Spannung in ca. 20 Minuten
• Bessere Proteinintegrität: pH-neutraler Probenvorbereitungsprozess schützt Ihre Proteine
• Verbesserte Proteintrennung: bieten schärfere Banden, höhere Auflösung, längere Haltbarkeit und bessere Ergebnisgenauigkeit als Tris-Glycin-basierte Gele
• Keilförmige Wells: für einfachere Probenbeladung und bis zu zwei Mal höheres Probenvolumen als bei anderen 1,0 mm dicken Gelen
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
3,5 bis 260 kDa | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
10 % | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
Denaturierung | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Raumtemperatur | |
8 cm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 16 Monate