Learn More
Invitrogen™ Bolt™ 10 %, Bis-Tris, 1,0 mm, Mini-Protein-Gele
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert.
Marke: Invitrogen™ NW00107BOX
203.06 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Requires : Mini Gel Tank (Herst.- (Katalognummer A25977)
Beschreibung
Ähnlich wie NuPAGE™ Bis-Tris-Gele liefern Bolt™ Bis-Tris Plus-Gele eine gleichbleibend hohe Gel-Leistung und eine pH-neutrale Umgebung, die Protein-Veränderungen minimiert. Bolt Gele eignen sich hervorragend für Western-Blot-Transfers und -Analysen und für andere Verfahren, bei denen die Unversehrtheit der Proteine entscheidend ist. Verwenden Sie auch Bolt Bis-Tris Plus-Gele, um im Laboralltag bei der Proteintrennung optimale Ergebnisse zu erzielen.
Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind in vier Polyacrylamid-Konzentrationen erhältlich: 8 %, 10 %, 12 % und 4 bis 12 %-Gradient. Die Gele können mit Bolt MES oder MOPS SDS-Laufpuffer verwendet werden, um verschiedene Trennbereiche zu erhalten. Bolt Bis-Tris Plus-Gele bestehen aus einem neutralen pH-gepufferten Polyacrylamid-Gel (pH 6,4) mit einem Arbeits-pH-Wert von etwa 7,0. Bolt Bis-Tris Plus-Gele sind zudem in vier unterschiedlichen Well-Formaten erhältlich: 10, 12, 15 und 17 Wells.
• Optimierte Laufbedingungen — Proteintrennung bei konstanter Spannung in ca. 20 Minuten
• Bessere Proteinintegrität — pH-neutraler Probenvorbereitungsprozess zum Schutz Ihrer Proteine
• Verbesserte Proteintrennung — schärfere Bänder, höhere Auflösung, längere Haltbarkeit und bessere Ergebnisgenauigkeit als Tris-Glycin-basierte Gele
• Keilförmige Wells — für einfachere Probenbeladung und ein bis zu zwei Mal höheres Probenvolumen als bei anderen 1,0 mm dicken Gelen
Spezifikation
Mini-Gel-Tank, XCell SureLock Mini-Zelle | |
Mini | |
Bis-Tris Plus | |
bis zu 30 µl | |
Denaturierung | |
Molekulargewicht | |
10 Gele/Karton | |
Bei 4–25 °C lagern. Nicht einfrieren. | |
8 cm |
10 % | |
1,0 mm | |
Denaturierung | |
3,5 bis 260 kDa | |
17-Well | |
Bolt™, WedgeWell™ | |
Raumtemperatur | |
8 cm |