Learn More
Bohlender™ BOLA™ Vakuumfalle
Vakuumfalle mit PTFE-Verteilergehäuse und 2 Schlauchanschlüssen.
Marke: Bohlender™ D810-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Bestehend aus einer schwarzen Schraubkappe aus PPS für GL 45-Gewinde , einem Verteilerkörper aus PTFE mit 2-stufigen Schlauchanschlüssen zum Anschluss von elastischen Schläuchen (wie Silikon, Viton oder Tygon) sowie einem Gaseinlassschlauch aus FEP
- Mit einem Pfeil auf der Oberseite des Verteilergehäuses zur Anzeige der Durchflussrichtung
- Das Gaseinlassrohr kann auf Anfrage auf Länge geschnitten werden
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
PTFE | |
150 mm | |
200 °C | |
80 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Vakuumfalle > Vakuumfalle; Material:PTFE; Konnektivität:Schlauchanschlüsse 9 oder 12 mm; Länge (metrisch):150 mm; max. Betriebstemperatur (metrisch):200 °C; Breite (metrisch):80 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur