Learn More
Invitrogen™ MagicMark™ XP Western-Proteinstandard
Speziell für eine einfache und bequeme Molekulargewichtsschätzung von Proteinen direkt auf Western Blots entwickelt
Marke:  Invitrogen™ LC5602
357.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
357.96 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10227592
  • 480.00 CHF / 250 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 250 μl gebrauchsfertiges Standardgemisch, geliefert in einem Kunststofffläschchen; Ladepuffer aus 125 mmol Tris-HCl (pH 6,8), 10 mmol DTT, 17,4 % Glycerin, 3 % SDS und 0,025 % Bromophenolblau
Beschreibung
Beschreibung
  • MagicMark XP Western Proteinstandard aus neun rekombinanten Proteinen (20 – 220 kDa), mit je einer IgG-Bindungsstelle.
  • Die IgG-Bindungsstelle bindet den primären oder sekundären Antikörper zum Nachweis des Zielproteins und ermöglicht eine direkte Visualisierung des Standards auf dem Western Blot.
  • Der MagicMark XP Standard ist mit den meisten Western-Kits und -Substraten (chemilumineszent, chromogen und fluoreszierend) kompatibel.
  • Der Proteinstandard wird in einem gebrauchsfertigen Format geliefert und kann direkt auf Gele geladen werden. Vor der Verwendung muss kein Probenpuffer erwärmt, reduziert oder hinzugefügt werden.
  • Aufbewahrung bei -20 °C
Anwendungen
  • Western Blotting: Nachweis der neun ungefärbten Bänder mithilfe der Nachweismethode für das Zielprotein. Kompatibel mit chemolumineszierenden Substraten und fluoreszierenden Sekundärantikörpern (nicht empfohlen für Antikörper, die mit Fluoren im 500 bis 550 nm-Kanal markiert sind).
  • Schätzung der Proteingröße: Proteingrößenbestimmung auf SDS-Polyacrylamid-Gelen und im Western Blot mithilfe der Western Blot-Nachweismethode
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 μl gebrauchsfertiges Standardgemisch, geliefert in einem Kunststofffläschchen. Ladepuffer aus 125 mM Tris-HCl (pH-Wert 6,8), 10 mM DTT, 17,4 % Glycerin, 3 % SDS und 0,025 % Bromophenolblau.
Lagerung bei -20 °C.
9
Ja
Ungefärbt
220, 120, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa
250 μl
Western Blotting, SDS-PAGE
Benutzerdefiniertes Detektionssystem
Proteinleiter
20 bis 220 kDa
Bolt™ Bis-Tris Plus Gele, Novex™ Tricin-Gele, Novex™ Tris-Glycin-Gele, NuPAGE™ Bis-Tris-Gele, NuPAGE™ Tris-Acetat-Gele, SDS-PAGE-Gele
MagicMark™
Trockeneis
Dokumentation
Brochures
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3068506 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC5602,LC5602_LITL18 PROMO
Chargennummer2455212 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC5602,LC5602_LITL18 PROMO
Chargennummer3009454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC5602,LC5602_LITL18 PROMO
Chargennummer3032414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog NumberLC5602,LC5602_LITL18 PROMO
Chargennummer2470188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC5602,LC5602_LITL18 PROMO
Name des Produkts
Invitrogen™ MagicMark™ XP Western-Proteinstandard > 250 μl
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.