Learn More
Bohlender™ BOLA™ Temperatursonden PT 1000 Lemo
Temperatursensoren PT 1000 aus Lemo PTFE und Edelstahl.
Marke: Bohlender™ P1962-30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ein Messsensor PT 1000 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr (1.4571)
- Durchmesser der Temperatursonde 8 mm
- Spitzendurchmesser 6 mm
- Ringdurchmesser der Hülse 12 mm
- Mit grünem PFA-beschichtetem Kabel (Länge: 1,5 m) und montiertes Lemo-Stecksystem, Größe 1, 2-adriges System
- Typische Reaktionszeiten: T 50: 16 bis 18 Sekunden, T 90: 47 bis 50 Sekunden
Spezifikation
2-adriges System | |
PTFE | |
26 in. | |
660 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bohlender™ BOLA™ Temperatursonden PT 1000 Lemo > Temperaturfühler PT 1000 Lemo; Material:PTFE; Länge (metrisch):660 mm; Länge (englisch):26 Zoll; Verbindungsart:2-adriges System
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur