Learn More
Thermo Scientific Chemicals Siedesteine für die analytische Arbeit
Für die analytische Arbeit
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 386202000
65.30 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10219193
  • 65.65 CHF / 200 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Siedestein
200 g
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Boiling stones
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number386200500,386202000
ChargennummerA0463527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number386200500,386202000
ChargennummerA0461196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number386200500,386202000
ChargennummerA0455436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number386200500,386202000
ChargennummerA0447304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/12/2022 Catalog Number386200500,386202000
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Siedesteine für die analytische Arbeit > 200g; Kunstoffflasche