Learn More
Petrolether 40 bis 60 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan < 2 %, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Fluorierte HDPE-Flasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Metallbehälter
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
Beschreibung
C6H14, CAS-Nummer 64742-49-0, 1,1-Dimethylbutan, Isohexan, 2-Methylpentan, Dimethylpropylmethan, 2-Methylpentan, 2-Methylpentan, UNII-49ib0u6mld, Pentan, 2-Methyl, Methylpentan, Iso-Hexan, 2,5 l, 40 °C, farblos, AFABGHUZDYHJO-UHFFFAOYSA-N, 2-Methylpentan, 81849, 86.178
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 40°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 38kPa at 20°C |
Viskosität | 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445) |
Synonym | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
IUPAC-Name | Petrolether |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbons, C6, isoalkanes < 5% n-hexane (Iso-Hexane)
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Petrolether 40 bis 60 °C, AR-zertifiziert für die Analyse, N-Hexan < 2 %, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur