Learn More
3M™ Blauer Schutzoverall 4532+
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
4XL
Beschreibung
- Einzigartige Flüssigkeitsresistenz mit Materialbehandlung für Öl- und Alkoholbeständigkeit
- Weiches und starkes mehrschichtiges SSMMS-Material mit 52 gsm für eine starke Leistung
- Hergestellt aus superatmungsaktivem SSMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
- 3-teilige Haube, verstärkter dreieckiger Zwickel, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen an Knöcheln für mehr Bewegungsfreiheit
- Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken.
- EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
- Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für verbessertes Tragegefühl und mehr Bewegungsfreiheit
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoveralls |
Größe | 2 Extragroß |
Geschlecht | Unisex |
Material | SSMMS-Vlies |
Farbe | Blue |
Einwegprodukt | Single-use |
Taillenform | Elastisch |
Stulpenform | Strick |
Verschlusstyp | 2-Wege-Reißverschluss |
Sterilität | Non-sterile |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
7100016008
DateigrößeVersion: 1.1 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Blauer Schutzoverall 4532+ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur