Learn More
3M™ Kühler weißer Schutzoverall 4532+
Der 3M™ Schutzoverall 4532+ weist eine einzigartige Spezialmaterialbehandlung auf, die einen verbesserten Flüssigkeitsschutz mit zusätzlicher Öl- und Alkoholabweisung bietet.
Marke:  3M™ 7100015991
124.52 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15700048
  • 212.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfragemuster kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen, und Versand-/Liefertermine sind möglicherweise nicht korrekt.
Beschreibung
Beschreibung
  • Einzigartige Flüssigkeitsresistenz mit Materialbehandlung für Öl- und Alkoholbeständigkeit
  • Weiches und starkes mehrschichtiges SSMMS-Material mit 52 gsm für eine starke Leistung
  • Hergestellt aus superatmungsaktivem SSMMS-Vlies für die effektive Freisetzung von Körperwärme und Feuchtigkeit und reduzierte Wärmebelastung
  • 3-teilige Haube, verstärkter dreieckiger Zwickel, 2-Wege-Reißverschluss und Windschutzleiste mit verschließbarem Band, elastischem Rücken und Bündchen an Knöcheln für mehr Bewegungsfreiheit
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Aufladung und das Risiko von Funken.
  • EN 1073-2 Schutz vor nuklearen Partikeln
  • Strickbündchen und elastische Einsätze an Taille und Knöcheln für verbessertes Tragegefühl und mehr Bewegungsfreiheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Weiß
Elastisch
2-Wege-Reißverschluss
CE Category III , EN 1073-2 radioactive particles , EN 1149-5 - electrostatic properties , EN 13034: 2005 + A1: 2009 Type 6 liquid splash , EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010 Type 5 harmful particles
2 Extragroß
SSMMS-Vlies
Single-use
Strick
Non-sterile
CE Category III, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6, EN ISO 13982-1:2004 Type 5
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Kühler weißer Schutzoverall 4532+ > Größe: 2XL