Learn More
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Reaktionsfeldern für den Einsatz in der Diagnostik
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Objekkträger aus Natron-Kalk-Glas mit eingeschliffenen und sorgfältig polierten Vertriefungen für Ihre Forschungsaufgaben.
318.31 CHF
Spezifikation
Edges 90°, geschliffen
Frosted Ja
Material Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
Precleaned Ja
Dicke (metrisch) 1 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Wellanzahl Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Wellanzahl Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885985
Unterlagen ansehen
Marienfeld Superior™
1216521
10
318.31 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10622434
Unterlagen ansehen
Marienfeld Superior™
1215671
2
318.31 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Natron-Kalk-Glas der 3. hydrolytischen Klasse
  • Erfüllen die Anforderungen der DIN ISO 8037/1
  • Abmessungen ca. 76 x 26 mm
  • Stärke ca. 1 mm (Toleranz ± 0,05 mm)
  • Mit 90° geschliffenen Kanten
  • Mit seidenmattem Beschriftungsfeld von ca. 20 mm auf einer Seite
  • Vorgereinigt, gebrauchsfertig, autoklavierbar
  • In Schachteln zu 50 Stück verpackt, 50 Schachteln im Umkarton
Spezifikation
Spezifikation
90°, geschliffen
Kalknatronglas Typ III, hydrolytische Klasse
1 mm
2500
76 mm
Blau
90 °
50 Stück in einer Schachtel
76 x 26 mm
Ja
Ja
Mikroskopobjektträger
50
26 mm
DIN ISO 8037/1
Epoxid-Farbmaske mit Reaktionsfeldern
Seidenmattes Beschriftungsfeld
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Marienfeld Superior™ Objektträger mit Reaktionsfeldern für den Einsatz in der Diagnostik