Learn More
Scotch-Brite™ Blue Floor Pads
Designed for frequent burnishing with less dust and burning, used to restore the gloss to dull floors. Can be used wet for regular maintenance of unprotected floors. These pads are also recommended for dry stripping soft floors.
67.00 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Abschleifpads |
---|---|
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sprüh- und Schaumreinigung |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Einscheiben- und automatische Bodenmaschinen |
Modell | Rund |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17118830
|
Scotch-Brite™
7100182686 |
254 mm |
67.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17128830
|
Scotch-Brite™
7100182687 |
280 mm |
74.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17118840
|
Scotch-Brite™
7100182696 |
505 mm |
192.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17128840
|
Scotch-Brite™
7100182697 |
530 mm |
217.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17138830
|
Scotch-Brite™
7100182688 |
305 mm |
83.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17148830
|
Scotch-Brite™
7100182689 |
330 mm |
92.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17158830
|
Scotch-Brite™
7100182690 |
355 mm |
107.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17168830
|
Scotch-Brite™
7100182691 |
380 mm |
121.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17178830
|
Scotch-Brite™
7100182692 |
406 mm |
129.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17188830
|
Scotch-Brite™
7100182693 |
432 mm | N/A | ||||||
17198830
|
Scotch-Brite™
7100182694 |
460 mm |
156.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17108840
|
Scotch-Brite™
7100182695 |
480 mm |
173.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 17-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Heavy-duty scrub pad removes dirt, spills, scuffs, and 1-2 coats of finish
- Leaves surfaces clean for recoating
- Designed for frequent burnishing with less dust and burning
- Washable and reusable pad is economical and helps postpone end-of-life disposal to landfills
- Versatile pads can be used for heavy-duty spray cleaning and foam scrubbing
- Available in sizes for rotary and automatic floor machines running at low speed (175-600 rpm)
Spezifikation
Abschleifpads | |
Sprüh- und Schaumreinigung | |
Rund |
Blau | |
Einscheiben- und automatische Bodenmaschinen |