Learn More
Scotch-Brite™ Blue Floor Pads
Designed for frequent burnishing with less dust and burning, used to restore the gloss to dull floors. Can be used wet for regular maintenance of unprotected floors. These pads are also recommended for dry stripping soft floors.
Marke:  Scotch-Brite™ 7100182688
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17138830
  • 83.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das robuste Scheuerpad entfernt Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten, Abrieb und 1 bis 2 Schichten der Oberfläche
  • Reinigt die Oberflächen für die erneute Beschichtung
  • Entwickelt für häufiges Brünieren mit weniger Staub und Brennen
  • Das waschbare und wiederverwendbare Pad ist wirtschaftlich und hilft, die Entsorgung in der Deponie am Ende der Lebensdauer zu verschieben
  • Die vielseitigen Pads können für die Hochleistungs-Sprayreinigung und Schaumreinigung verwendet werden
  • Erhältlich in Größen für Einscheiben- und automatische Bodenmaschinen mit niedriger Drehzahl (175 bis 600 U/min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Abschleifpads
305 mm
Einscheiben- und automatische Bodenmaschinen
Blau
Sprüh- und Schaumreinigung
Rund