Learn More
Scotch-Brite™ Blue Floor Pads
Designed for frequent burnishing with less dust and burning, used to restore the gloss to dull floors. Can be used wet for regular maintenance of unprotected floors. These pads are also recommended for dry stripping soft floors.
Marke: Scotch-Brite™ 7100182694
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das robuste Scheuerpad entfernt Schmutz, verschüttete Flüssigkeiten, Abrieb und 1 bis 2 Schichten der Oberfläche
- Reinigt die Oberflächen für die erneute Beschichtung
- Entwickelt für häufiges Brünieren mit weniger Staub und Brennen
- Das waschbare und wiederverwendbare Pad ist wirtschaftlich und hilft, die Entsorgung in der Deponie am Ende der Lebensdauer zu verschieben
- Die vielseitigen Pads können für die Hochleistungs-Sprayreinigung und Schaumreinigung verwendet werden
- Erhältlich in Größen für Einscheiben- und automatische Bodenmaschinen mit niedriger Drehzahl (175 bis 600 U/min)
Spezifikation
Abschleifpads | |
460 mm | |
Einscheiben- und automatische Bodenmaschinen |
Blau | |
Sprüh- und Schaumreinigung | |
Rund |